Beskrivning
Precis och kontrollerad provhantering med en avtagbar design, vilket säkerställer flexibilitet och tillförlitlighet i laboratorie- och analytiska tillämpningar.
- Konstruerad för pålitlig laboratorieprestanda och konsekventa resultat
- Tillverkad för att uppfylla Thermo Scientific kvalitetsstandarder
- Designad för kompatibilitet med vanliga laboratorieinstrument och arbetsflöden
- Hjälper till att förbättra reproducerbarhet och provintegritet
- Lämplig för forskning, analytiska och rutinmässiga laboratorieapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Nålmätare | 22 G |
| Längd (metrisk) | 85 mm |
| Produkttyp | Nål |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Nålpunktstil | Plan |
| För användning med (utrustning) | Waters U6K HPLC injektionsventilsprutor |
| Anslutningstyp | Luer lock |
| Graderad | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |