Läs mer
Thermo Scientific™ Avtagbar-nål autosampler sprutor för Thermo Scientific™ Instrument
Produktkod. 10702517 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
1μ L
5 μl
5μ L
10 μl
50 μl
Nålmätare:
23 G
26 G
26s G
31 G
Längd (metrisk):
42 mm
50 mm
57 mm
75 mm
För användning med (utrustning):
AS2000 Autosampler
Agilent GC Instruments
CTC GC Instruments
Shimadzu GC Instruments
Thermo GCs
TriPlus RSH Autosampler
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10702517
Brand: Thermo Scientific™ 36500510
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använda Thermo Scientific™ Avtagbara nålsprutor för exakt och reproducerbar provintroduktion i GC-instrument, med eller utan nål.
Få hållbarhet, klarhet och noggrannhet i gaskromatografi (GC) provintroduktion för förtroende för analysresultat, gång efter gång. Thermo Scientific™ Avtagbar nålsprutor erbjuder exakt och reproducerbar provintroduktion, med eller utan nål. Välj från en mängd olika storlekar, typer och kompatibiliteter för autosamplare för gaskromatografi. De finns i standard industristorlek med svarta lättlästa och lösningsmedelsbeständiga markeringar.
Durability
The enhanced design of the syringes delivers:
  • Improved solvent resistance
  • Greater temperature range
  • Increased operational smoothness
  • Longer lifetime and improved cycle life
Clarity
Syringes are provided with a clear, easy-to-read black scale, which aids in consistent delivery of samples for manual syringes and easy identification of installed autosampler syringes.
Accuracy
The enhanced design of the syringe has eliminated areas where the sample can become trapped and potentially cause carryover:
  • Closer fit between the plunger tip and PTFE insert at the zero position
  • Tighter fit between PTFE insert and glass barrel
  • Improved fixed needle attachment
In addition, the reduction in adhesive from the fluid path enhances durability and reduces the risk of sample interaction with the adhesive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nålmätare 31 G
Längd (metrisk) 75 mm
Produkttyp GC Autosampler Syringe, Removable Needle
Disponibel Reusable
Volym (metrisk) 5 μl
Längd (metrisk) nål 75 mm
Nålpunktstil Cone
För användning med (utrustning) Thermo GCs
Ersättningsnål 36550045
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.