Läs mer
Thermo Scientific™ Avtagbar-nål autosampler sprutor för Thermo Scientific™ Instrument
Produktkod. 10743867 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1μ L
5 μl
5μ L
10 μl
50 μl
Nålmätare:
23 G
26 G
26s G
31 G
Längd (metrisk):
42 mm
50 mm
57 mm
75 mm
För användning med (utrustning):
AS2000 Autosampler
Agilent GC Instruments
CTC GC Instruments
Shimadzu GC Instruments
Thermo GCs
TriPlus RSH Autosampler
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare Längd (metrisk) För användning med (utrustning) unitSize
10743867 10 μl 23 G 42 mm Agilent GC Instruments Varje
10702517 5 μl 31 G 75 mm Thermo GCs Varje
10785174 10 μl 26 G 50 mm CTC GC Instruments Varje
10419054 10 μl 23 G 50 mm CTC GC Instruments Varje
10724847 50 μl 23 G 50 mm AS2000 Autosampler Varje
12896036 1μ L 23 G 57 mm TriPlus RSH Autosampler Varje
15274563 5μ L 26s G 42 mm Shimadzu GC Instruments Varje
15264573 10 μl 26s G 42 mm Shimadzu GC Instruments Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10743867 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 365D1611
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Thermo Scientific™ Avtagbara nålsprutor för exakt och reproducerbar provintroduktion i GC-instrument, med eller utan nål.
Få hållbarhet, klarhet och noggrannhet i gaskromatografi (GC) provintroduktion för förtroende för analysresultat, gång efter gång. Thermo Scientific™ Avtagbar nålsprutor erbjuder exakt och reproducerbar provintroduktion, med eller utan nål. Välj från en mängd olika storlekar, typer och kompatibiliteter för autosamplare för gaskromatografi. De finns i standard industristorlek med svarta lättlästa och lösningsmedelsbeständiga markeringar.
Varaktighet
Den förbättrade designen av sprutorna ger:
  • Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
  • Större temperaturområde
  • Ökad driftjämnhet
  • Längre livslängd och förbättrad cykellivslängd
Klarhet
Sprutorna är försedda med en tydlig, lättavläst svart skala, vilket underlättar konsekvent leverans av prover för manuella sprutor och enkel identifiering av installerade autosampler-sprutor.
Noggrannhet
Den förbättrade designen av sprutan har eliminerat områden där provet kan fastna och potentiellt orsaka överföring:
  • Tätare passning mellan kolvspetsen och PTFE-insatsen i nollläget
  • Tätare passform mellan PTFE-insats och glascylinder
  • Förbättrad fast nålfästning
Dessutom förbättrar minskningen av lim från vätskebanan hållbarheten och minskar risken för provinteraktion med limmet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nålmätare 23 G
Längd (metrisk) 42 mm
Produkttyp GC Autosampler-spruta, avtagbar nål
Disponibel Återanvändbar
Volym (metrisk) 10 μl
Längd (metrisk) nål 42 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Agilent GC Instruments
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.