Läs mer
Brady™ Avtagbara termoöverföringsetiketter
Produktkod. 17251654
Change view
Höjd (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
Etiketter per rad:
1
3
Vertikal upprepning (metrisk):
15,2 mm
28,6 mm
Bredd (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Etiketter per rad Vertikal upprepning (metrisk) Bredd (metrisk)
17251654 25,4 mm 1 28,6 mm 50,8 mm
17241654 12,7 mm 3 15,2 mm 25,4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17251654 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 139553
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utskrivbara, avtagbara polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Idealisk för laboratorieapplikationer
  • För användning på flaskor, flaskor och glas
  • Avtagbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Akryl, Removable
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Utstansad
Material Polyester (B-533)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) BradyPrinter i7100;™BBP 81 etikettskrivare;BRADY IP™ Serieetikettskrivare;BRADY-SKRIVARE PR Etikettskrivare i Plus-serien
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Modell THT-17-533-3
Antal per förpackning 3000 Label(s) / Roll
Kvantitet 3000 etiketter
Form Rektangel
Storlek 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0.003 in.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28,6 mm
Mått (LxB) 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Längd (engelska) 1 in.
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50,8 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 50.80 mm
Höjd (engelska) 1 in.
Höjd (metrisk) 25,4 mm
Alternativt artikelnummer THT-17-533-3