Läs mer
Brady™ Avtagbara termoöverföringsetiketter
Produktkod. p-7225692
Change view
Höjd (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
Etiketter per rad:
1
3
Vertikal upprepning (metrisk):
15,2 mm
28,6 mm
Bredd (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Etiketter per rad Vertikal upprepning (metrisk) Bredd (metrisk)
17241654 12,7 mm 3 15,2 mm 25,4 mm
17251654 25,4 mm 1 28,6 mm 50,8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17241654 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 139550
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utskrivbara, avtagbara polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Idealisk för laboratorieapplikationer
  • För användning på flaskor, flaskor och glas
  • Avtagbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Akryl, Removable
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyester (B-533)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Kretskortmärkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) Brady IP-serien etikettskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 27.3 mm
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Modell THT-5-533-10
Antal per förpackning 10000 Label(s) / Roll
Kvantitet 10 000 etiketter
Form Rektangel
Storlek 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0.003 in.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15,2 mm
Mått (LxB) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Längd (engelska) 0.5 in.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25,4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 25.40 mm
Höjd (engelska) 0.5 in.
Höjd (metrisk) 12,7 mm
Alternativt artikelnummer THT-5-533-10