Läs mer
Renal Cell Carcinoma Marker (gp200) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Renal Cell Carcinoma Marker (gp200) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
1395.00 SEK - 5655.90 SEK
Specifikationer
Antigen Renal Cell Carcinoma Marker (gp200) Ab-1
Klona PN-15
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Värd art Mouse
Se fler specifikationer
Produkter 10
Produktkod Brand Kvantitet Konjugera Form Koncentration Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Konjugera Form Koncentration Pris Kvantitet och tillgänglighet  
12691357
Visa dokument
Epredia
MS-409-B0
100 μL Biotin Concentrated 200μg/mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
12601367
Visa dokument
Epredia
MS-409-B1
500 μL Biotin Concentrated 200μg/mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
12691367
Visa dokument
Epredia
MS-409-RQ
12 mL Unconjugated Ready-to-Use Prediluted This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
12681357
Visa dokument
Epredia
MS-409-B
1 mL Biotin Concentrated 200μg/mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
12621367
Visa dokument
Epredia
MS-409-P0
100 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
12641367
Visa dokument
Epredia
MS-409-P1
500 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
4100.00 SEK
3943.20 SEK / 500µL
Spara 156.80 SEK
3% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
12611367
Visa dokument
Epredia
MS-409-P
1 mL Unconjugated Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
5485.00 SEK
5273.16 SEK / 1ml
Spara 211.84 SEK
3% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
12631367
Visa dokument
Epredia
MS-409-P1ABX
100 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
12651367
Visa dokument
Epredia
MS-409-PABX
200 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
12681367
Visa dokument
Epredia
MS-409-R7
7 mL Unconjugated Prediluted Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2950.00 SEK
2829.28 SEK / 7ml
Spara 120.72 SEK
4% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
In normal kidney, gp200 is localized along the brush border of the pars convoluta and pars recta segments of the proximal tubule, as well as focally along the luminal surface of Bowman's capsule adjoining the outgoing proximal tubule. Of other normal tissues examined, the gp200 is also localized along the luminal surfaces of breast lobules and ducts, the luminal surface of the epididymal tubular epithelium, within the cytoplasm of parathyroid parenchymal cells, and focally within the colloid of thyroid follicles. Thirty-one other normal tissues do not express similar or cross-reacting antigens. Reportedly, gp200 is expressed by 93% of primary and 84% of metastatic renal cell carcinomas.
Host Species: Mouse
Clone: PN-15
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: Carbohydrate domain
Immunogen: Microsomal fraction of human renal cortical tissue homogenate
Molecular Weight: ∽200kDa
Positive Control: Normal kidney or renal cell CA
Cellular Localization: Membrane and cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting (Reduced and nonreduced)
Specifikationer
Specifikationer
Renal Cell Carcinoma Marker (gp200) Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Mouse
Cancer and Tumor Biology
Primary
PN-15
Monoclonal
IVD
Microsomal fraction of human renal cortical tissue homogenate
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer