Läs mer
Lonza™ Njurepiteltillväxt medium (REGM™ ) Bulletkit™
Produktkod. 10029164
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. 10029164
Brand: Lonza™ CC3190
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Formulerad för att underhålla och expandera de flesta njurepitelceller. Lonza™ Njurepiteltillväxt medium (REGM™ ) Bulletkit™ innehåller 0,5% serum.
  • Formulerad för att underhålla och expandera de flesta njurepitelceller
  • 1 x flaska Basal Medium 500mL
  • 1 x grön kapsylflaska med hEGF 0,50mL
  • 1 x Syrenkapsylflaska med insulin 0,50 ml
  • 1 x naturlig kapsylflaska med hydrokortison 0,50 ml
  • 1 x röd kapsylflaska med GA-1000 0,50mL
  • 1 x flaska med FBS 2,50mL
  • 1 x Natural Cap-flaska med transferrin 0,50mL
  • 1 x bärnstensfärgad injektionsflaska med trijodtyronin 0,50 ml
  • 1 x bärnstensfärgad injektionsflaska med epinefrin 0,50mL
Beställningsinfo
dimProductType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tillväxt Medium
Kvantitet 1 Kit
Innehåll och lagring 500 ml flaska REBM , (CC-3191-Njurepitelbasalt medium (inga tillväxtfaktorer) (500mL) och REGM singlequots (CC-4127-Kosttillskott och tillväxtfaktorer (hydrokortison, hEGF, FBS, epinefrin, insulin, trijodtyronin, transferrin och gentamicin/amfotericinB).