Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Repaglinid
Produktkod. 16691852 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16691852 1 g
1 options
Produktkod. 16691852 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 463230010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
CAS: 135062-02-1 | C27H36N2O4 | 452,60 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135062-02-1
Molekylformel C27H36N2O4
Molekylvikt (g/mol) 452.60
MDL-nummer MFCD00906179
InChI-nyckel FAEKWTJYAYMJKF-QHCPKHFHSA-N
IUPAC-namn 2-etoxi-4-({[(1S)-3-metyl-1-[2-(piperidin-1-yl)fenyl]butyl]karbamoyl}metyl)bensoesyra
LEDER CCOC1=CC(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C2=CC=CC=C2N2CCCCC2)=CC=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Repaglinide
Smältpunkt 129,0 °C till 130,0 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 452.59
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.