Läs mer
Repaglinide Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Repaglinide Acyl-beta-D-glucuronide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H44N2O10/c1-4-43-25-17-20(12-13-22(25)32(42)45-33-29(39)27(37)28(38)30(44-33)31(40)41)18-26(36)34-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)35-14-8-5-9-15-35/h6-7,10-13,17,19,23,27-30,33,37-39H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,34,36)(H,40,41)/t23-,27-,28-,29+,30-,33?/m0/s1 |
| Formel vikt | 628.2996 |
| Procent renhet | >95% |