Läs mer
Repaglinide-ethyl-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Repaglinide-ethyl-d5 |
| CAS | 1217709-85-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C27 2H5 H31 N2 O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Benzoic acid','2-(ethoxy-1,1,2,2,2-d5)-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]- (ACI), 2-(Ethoxy-1,1,2,2,2-d5)-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic acid (ACI), 2-(Ethoxy-d5)-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic acid, (S)-(+)-Repaglinide-d5 (ethoxy-d5), Repaglinide-ethyl-d5, Repaglinide-D5 (ethoxy-D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m0/s1/i1D3,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-(2-piperidin-1-ylphenyl)butyl]amino]-2-oxoethyl]-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 457.62 |
| Visa mer |