Läs mer
Repaglinid, LoGiCal
Produktkod. 30462097
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462097 10 mg
1 options
Produktkod. 30462097 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0944.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Repaglinide
CAS 135062-02-1
Analyt- eller komponentnamn Repaglinide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C27 H36 N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Repaglinide
InChI formel InChI=1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(=O)O
IUPAC-namn 2-etoxi-4-[2-[[(1S)-3-metyl-1-(2-piperidin-1-ylfenyl)butyl]amino]-2-oxoetyl]bensoesyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 452.59
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 452,2675 g/mol