Läs mer
Repaglinide, MedChemExpress
Produktkod. p-200097473
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16402487 50 mg
1 options
Produktkod. 16402487 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY1520950mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Repaglinide is an insulin secretagogue for the treatment of type-2 diabetes mellitus.
Repaglinide is an insulin secretagogue for the treatment of type-2 diabetes mellitus.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Repaglinide
CAS 135062-02-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H36N2O4
Kvantitet 50 mg
Synonym AG-EE 623ZW
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (110.48 mM)
LEDER CC(C)C[C@H](NC(CC1=CC(OCC)=C(C(O)=O)C=C1)=O)C2=CC=CC=C2N3CCCCC3
Molekylvikt (g/mol) 452.59
Formel vikt 452.59
Procent renhet 99.8%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism