Läs mer
Repaglinide Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Repaglinide Methyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Repaglinide Methyl Ester |
| CAS | 800365-89-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Repaglinide Methyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C28 H38 N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Repaglinide Methyl Ester, 2-Ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]-benzoic acid methyl ester, (S)-2-Ethoxy-4-[[[N-[1-(2-piperidinophenyl)-3-methylbutyl]amino]carbonyl]methyl]benzoic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C28H38N2O4/c1-5-34-26-18-21(13-14-23(26)28(32)33-4)19-27(31)29-24(17-20(2)3)22-11-7-8-12-25(22)30-15-9-6-10-16-30/h7-8,11-14,18,20,24H,5-6,9-10,15-17,19H2,1-4H3,(H,29,31)/t24-/m0/s1 |
| LEDER | CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2-ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-(2-piperidin-1-ylphenyl)butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoate |
| Visa mer |