Läs mer
Repaglinid, Mikromol™
Beskrivning
Repaglinid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Repaglinide |
| CAS | 135062-02-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Repaglinide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C27 H36 N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Repaglinide |
| InChI formel | InChI=1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m0/s1 |
| LEDER | CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-etoxi-4-[2-[[(1S)-3-metyl-1-(2-piperidin-1-ylfenyl)butyl]amino]-2-oxoetyl]bensoesyra |
| Visa mer |