Läs mer
Tocris Bioscience™ Repaglinide
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18054402
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18054402 50 mg
1 options
Produktkod. 18054402 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3805/50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kir6 (KATP) channel blocker
Kir6 (KATP) channel blocker that binds with high affinity for SUR1 when co-expressed with Kir6.2 (Kd = 0.42 nM). Antidiabetic glucose regulator with hypoglycaemic effect in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Repaglinide
CAS 135062-02-1
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C27H36N2O4
Formel vikt 452.59
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 452.60