Läs mer
Repaglinide, TRC
Produktkod. 18061720
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18061720 50 mg
18000200 100 mg
18080820 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18061720 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR14450050MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135062-02-1
Molekylformel C27 H36 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 452.59
Synonym Repaglinide, Benzoic acid, 2-ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]-, Benzoic acid, 2-ethoxy-4-[2-[[3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]-, (S)-, 2-Ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic acid, (S)-(+)-2-Ethoxy-4-[[[N-[1-(2-piperidinophenyl)-3-methylbutyl]amino]carbonyl]methyl]benzoic acid, (S)-(+)-Repaglinide, (S)-2-Ethoxy-4-[2-[[3-methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic acid, AG-EE 623ZW, AGEE 623, Enyglid, Eurepa, Europa 0.5, Europa 1, GlucoNorm, NovoNorm, Novolon, Prandin, Repaglinide
IUPAC-namn 2-etoxi-4-[2-[[(1S)-3-metyl-1-(2-piperidin-1-ylfenyl)butyl]amino]-2-oxoetyl]bensoesyra
LEDER CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Repaglinide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m0/s1
Formel vikt 452.2675
Procent renhet >95%