Läs mer
Cole-Parmer™ Reparationssats för vakuum/tryckpump
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Material:
Zinklegering
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Pumpar är tätade och självsmörjande för en lång, underhållsfri livslängd.
- Vakuummätaren är graderad i både centimeter och tum kvicksilver.
- Inbyggd trigger gör att du kan släppa ut vakuum utan att koppla bort pumpen.
- Zinklegering är perfekt för tuffa applikationer; PVC är lätt och lätt att hantera.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Reparation av vakuum-/tryckpumpar |
| För användning med | Vakuum/tryckpump 79301-11 |
| Material | Zinklegering |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Reparationssats |