Läs mer
Thermo Scientific™ Repair Kits for Thermo Scientific™ Plunger-in-Needle Syringes
Produktkod. 10017684 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
PIN Syringe 365B0531
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10017684
Brand: Thermo Scientific™ 365RK341
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Extend the life and performance, and reduce the cost per use of your syringes with the Thermo Scientific™ Repair Kit for Thermo Scientific Plunger-in-Needle Syringes.
Thermo Scientific™ Repair Kits for Thermo Scientific Plunger-in-Needle Syringes extend the life and performance and reduce cost per use of syringes.
  • Repair kits for plunger in needle syringes contain both the plunger and needle, which must be changed together
Includes: Plunger, 1; Needle, 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning For PIN syringe 365B0531
Nålmätare 23 G
Längd (engelska) Nål 2.7559 in.
Produkttyp Syringe Repair Kit
Volym (metrisk) 1 μL
Längd (metrisk) nål 70 mm
För användning med (utrustning) PIN Syringe 365B0531
Anslutningstyp Plunger-In