Läs mer
Thermo Scientific™ Repair Kits for Thermo Scientific™ Plunger-in-Needle Syringes
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
PIN Syringe 365B0531
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Thermo Scientific™ Repair Kits for Thermo Scientific Plunger-in-Needle Syringes extend the life and performance and reduce cost per use of syringes.
- Repair kits for plunger in needle syringes contain both the plunger and needle, which must be changed together
Includes: Plunger, 1; Needle, 1
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | For PIN syringe 365B0531 |
| Nålmätare | 23 G |
| Längd (engelska) Nål | 2.7559 in. |
| Produkttyp | Syringe Repair Kit |
| Volym (metrisk) | 1 μL |
| Längd (metrisk) nål | 70 mm |
| För användning med (utrustning) | PIN Syringe 365B0531 |
| Anslutningstyp | Plunger-In |