Läs mer
Reparixin L-lysine salt, MedChemExpress
Beskrivning
Reparixin L-lysine salt is an allosteric inhibitor of chemokine receptor 1/2 (CXCR1/2) activation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Reparixin L-lysine salt |
| CAS | 266359-93-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H35N3O5S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Repertaxin L-lysine salt |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (232.79 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (232.79 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N[C@@H](CCCCN)C(O)=O.CS(=O)(NC([C@@H](C1=CC=C(CC(C)C)C=C1)C)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 429.57 |
| Visa mer |