Läs mer
Reparixin, MedChemExpress
Produktkod. 16466398
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16466398 10 mg
16453466 25 mg
16452507 50 mg
16448987 5 mg
16420236 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16466398 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15251
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Reparixin is a non-competitive allosteric inhibitor of the chemokine receptors CXCR1 and CXCR2 activation with IC50s of 1 and 100 nM, respectively.
Reparixin is a non-competitive allosteric inhibitor of the chemokine receptors CXCR1 and CXCR2 activation with IC50s of 1 and 100 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Reparixin
CAS 266359-83-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H21NO3S
Kvantitet 10 mg
Synonym Repertaxin DF 1681Y
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (352.87 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER CS(=O)(NC([C@@H](C1=CC=C(CC(C)C)C=C1)C)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 283.39
Formel vikt 283.39
Procent renhet 95.05%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation