Beskrivning
För en smidig start Corning™ Step-R™ levereras Repeating Pipettor Starter Pack med Step-R Repeating Pipettor, 2 sprutspetsadaptrar (25 ml och 50 ml) och 24 icke-sterila sprutspetsprover (0,05 ml, 2,5 ml, 5 ml, 12,5 ml, 25 ml och 50 ml).
- Enkel volyminställning: Volymvalstabell placerad bekvämt på handtaget
- Snabb och exakt multipel dosering: Upp till 48 pipetteringsdoser utan att fylla på spetssprutan
- Underhållsfri
- Uppfyller ISO 8655-kraven
- Levererat med QC-certifikat
Lär dig mer om Europa, Mellanöstern och Afrika
Se resursfliken nedan för specifikationer.
'
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO8655 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Upprepande pipett startpaket |
| Volym (metrisk) | 0,05, 2,5, 5, 12,5, 25, 50 ml |
| För användning med (applikation) | Dispensering av trögflytande och flyktiga vätskor |
| Kvantitet | 1/Pk. |