Läs mer
Corning™ Step-R™ Repeating Pipettor Syringe Tips, Sterile
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15823905 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
0,05 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 15823905
Brand: Corning™ 6628
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Corning™ Step-R™ Repeating Pipettor Syringe Tips, Sterile provide precise, positive-displacement dispensing of viscous or volatile liquids.
  • Ideal for viscous, dense and volatile liquides
  • Minimum increments printed on the syringe itself
  • Accurately deliver selected dose
  • Made from high quality polypropylene and polyethylene
  • Pyrogen-, ATP-, RNase-, and DNase-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO8655 ISO11137
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Dispensering av trögflytande och flyktiga vätskor
Kvantitet 100/Pk.
Volym (metrisk) 0,05 ml