Läs mer
Corning™ Step-R™ Repeating Pipettor Syringe Tips, Sterile
Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
0,05 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Beskrivning
- Ideal for viscous, dense and volatile liquides
- Minimum increments printed on the syringe itself
- Accurately deliver selected dose
- Made from high quality polypropylene and polyethylene
- Pyrogen-, ATP-, RNase-, and DNase-free
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO8655 ISO11137 |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Dispensering av trögflytande och flyktiga vätskor |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Volym (metrisk) | 1,25 ml |