Läs mer
Gilson™ REPET-TIPS™ Repeater Pipette Tips
Produktkod. 15344785 Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
10 mL
Examen:
20 μL
200 μL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15344785
Brand: Gilson™ F164528
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifically made for the Gilson™ REPETMAN™ positive-displacement electronic pipette, REPET-TIPS™ cover a range of volumes and are recognized by the REPETMAN™ operating system when placed on the pipette.
  • Tip-size encoding system of the REPETMAN™ automatically identifies the REPET-TIP™ attached and displays the appropriate volume on the LCD screen
  • Made of polypropylene
  • Features volume appropriate graduations for precise measurement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 mL
Filtrerade Non-filtered
Sterilitet Sterile
Färg Clear
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Modell REPET-TIP™
Längd (engelska) 2.5 in
Längd (metrisk) 66 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 17025, ISO 8655
Rena påståenden Yes
För användning med (applikation) Pipetting
Formatera Hinged Rack
Kvantitet 100 Tips
Produkttyp Repeater Pipette Tips
Färgkod Clear
Disponibel Single-use
För användning med (utrustning) Gilson Repetman
Graderad Yes
Produktlinje REPET-TipS
Material Polypropylene
Examen 20 μL