Läs mer
Gilson™ Repetman™ Icke-sterila pipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12609611 Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 12609611
Brand: Gilson™ F164570
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av polypropen. Gilson™ Repetman™ Icke-sterila pipettspetsar är exakta och exakta för trögflytande, täta, flyktiga eller heta vätskor.
  • Positiva förskjutningspipetter, med automatisk spetsstorleksidentifiering av Gilson™ Upprepa-tips för att göra pipettering enklare och snabbare
  • Tillåter kontinuerlig volymjustering från 1 μL till 50 ml
  • Fullt anpassade och intuitiva funktioner med tre driftlägen: pipettering, dispensering och automatiserad dispensering
  • Lätt att använda med sann pipetteringshastighetsdetektion och automatiserad justering av dispenseringsrytmen
  • Ladda enkelt batteriet med automatisk laddningsstativ
  • Kompatibel med de flesta vanliga sprutspetsar med sitt öppna system
  • Motordriven högprecisionsdrift och lätt design eliminerar praktiskt taget risken för belastningsskador (RSI) Repetman™ är idealiskt lämpad för rutintillämpningar inom kliniska, biologiska, kemiska, livsmedel och drycker, läkemedel, kosmetika och kriminaltekniska områden med total tillförlitlighet och prestanda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volym (metrisk) 25 ml
Sterilitet Sterila
Precision 10 %± 0,25, 50 %± 0,15, 100 %± 0,08CV
Noggrannhet 10 %± 0,3 %, 50 %± 0,3 %, 100 %± 0,3 %
Certifikat och efterlevnad CE, IVD
För användning med (utrustning) Gilson Repetman
Produktlinje Repetman