Läs mer
Gilson™ Repetman™ Icke-sterila pipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12669601 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12669601 0,5 ml Paket med 100
12659601 0,1 ml Paket med 100
12679601 1,25 ml Paket med 100
12590316 12,5 ml Paket med 100
12689601 2,5 ml Paket med 100
12609611 25 ml Paket med 50
12619611 50 ml Paket med 25
12699601 5 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12669601 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F164520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.00 SEK
    1370.33 SEK / Paket med 100
    Save 339.67 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Tillverkad av polypropen. Gilson™ Repetman™ Icke-sterila pipettspetsar är exakta och exakta för trögflytande, täta, flyktiga eller heta vätskor.
  • Positiva förskjutningspipetter, med automatisk spetsstorleksidentifiering av Gilson™ Upprepa-tips för att göra pipettering enklare och snabbare
  • Tillåter kontinuerlig volymjustering från 1 μL till 50 ml
  • Fullt anpassade och intuitiva funktioner med tre driftlägen: pipettering, dispensering och automatiserad dispensering
  • Lätt att använda med sann pipetteringshastighetsdetektion och automatiserad justering av dispenseringsrytmen
  • Ladda enkelt batteriet med automatisk laddningsstativ
  • Kompatibel med de flesta vanliga sprutspetsar med sitt öppna system
  • Motordriven högprecisionsdrift och lätt design eliminerar praktiskt taget risken för belastningsskador (RSI) Repetman™ är idealiskt lämpad för rutintillämpningar inom kliniska, biologiska, kemiska, livsmedel och drycker, läkemedel, kosmetika och kriminaltekniska områden med total tillförlitlighet och prestanda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,5 ml
Sterilitet Icke-steril
Precision 10 %± 1, 50 %± 0,5, 100 %± 0,25CV
Noggrannhet 10 %± 0,9 %, 50 %± 0,9 %, 100 %± 0,9 %
Certifikat och efterlevnad CE, IVD
För användning med (utrustning) Gilson Repetman
Produktlinje Repetman