Läs mer
Gilson™ REPETMAN™ Non-Sterile Tips
Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
1.0 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Non-sterile
- Available in 1 and 10mL volumes
- Aids in positive displacement pipetting
- Provided in packs of 100
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Pipette tips |
| Volym (metrisk) | 1.0 mL |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (applikation) | Pipetting |
| Tipsstil | Positive Displacement |
| Kvantitet | 100/pk |
| För användning med (utrustning) | Repetman |
| Produktlinje | Repetman |