Läs mer
Gilson™ REPETMAN™ Non-Sterile Tips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15334785 Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
1.0 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15334785
Brand: Gilson™ F164557
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
These replacement tips are for use with the REPETMAN™ motorized pipette controller.
  • Non-sterile
  • Available in 1 and 10mL volumes
  • Aids in positive displacement pipetting
  • Provided in packs of 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pipette tips
Volym (metrisk) 10 mL
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Pipetting
Tipsstil Positive Displacement
Kvantitet 100/pk
För användning med (utrustning) Repetman
Produktlinje Repetman