Beskrivning
- Positiva förskjutningspipetter, med automatisk spetsstorleksidentifiering av Gilson™ Upprepa-tips för att
göra pipettering enklare och snabbare - Tillåter kontinuerlig volymjustering från 1 μL till 50 ml
- Fullt anpassade och intuitiva funktioner med tre driftlägen: pipettering, dispensering och automatiserad dispensering
- Lätt att använda med sann pipetteringshastighetsdetektion och automatiserad justering av dispenseringsrytmen
- Ladda enkelt batteriet med automatisk laddningsstativ
- Kompatibel med de flesta vanliga sprutspetsar med sitt öppna system
- Motordriven högprecisionsdrift och lätt design eliminerar praktiskt taget risken för belastningsskador (RSI) Repetman™ är idealiskt lämpad för rutintillämpningar inom kliniska, biologiska, kemiska, livsmedel och drycker, läkemedel, kosmetika och kriminaltekniska områden med total tillförlitlighet och prestanda.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 50 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Precision | 10 %± 0,25, 50 %± 0,15, 100 %± 0,08CV |
| Noggrannhet | 10 %± 0,3 %, 50 %± 0,3 %, 100 %± 0,3 % |
| Certifikat och efterlevnad | CE, IVD |
| För användning med (utrustning) | Gilson Repetman |
| Produktlinje | Repetman |
| Material | Polypropen |