Läs mer
Rephile™ RephiDuo A Pack T1
Produktkod. 15429739 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Vattenreningssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15429739 Vattenreningssystem Varje
1 options
Produktkod. 15429739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4611.45 SEK
    3722.09 SEK / Paket med 1
    Save 889.36 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkt är särskilt utformad för att avlägsna spårnivåer av joniska och organiska föroreningar från EDI, RO eller destillerat rent vatten för att generera ultrarent vatten med hög resistivitet.
Rephile-filterpaket. Jämförbart med QGARDT1X1.
Kompatibla med följande Millipore™ system:
  • Milli-Q Fördel A10™
  • Milli-Q Reference™
Endast kompatibla med system tillverkade före 2013.
Ansvarsfriskrivning: Dessa produkter tillverkas av Rephile. Rephile är inte associerade med eller godkända av Merck™.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (utrustning) Vattenreningssystem
Typ Cartidge Kit