Beskrivning
Denna patron är speciellt utformad för att ytterligare rena dejoniserat (DI) vatten för att producera ultrarent vatten med hög resistivitet.
Rephile-filterpaket. Jämförbart med QGARDT2X1.
Kompatibla med följande Millipore™ system:
- Milli-Q Advantage™
- Milli-Q Reference™
Endast kompatibla med system tillverkade före 2013.
Ansvarsfriskrivning: Dessa produkter tillverkas av Rephile. Rephile är inte associerade med eller godkända av Merck™.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| För användning med (utrustning) | Vattenreningssystem |
| Typ | Cartidge Kit |