Läs mer
Rephile™ RephiDuo L-paket L1
Produktkod. 15469729 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Vattenreningssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15469729 Vattenreningssystem Varje
1 options
Produktkod. 15469729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4574.18 SEK
    3688.40 SEK / Paket med 1
    Save 885.78 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkt är för ytterligare/uppströms förbehandling (extra skydd) och är utformad för att ta bort de flesta partiklar, organiska föreningar och klor från kranvattnet för att skydda TL1 Pretreatment Pack och RO-membranen.
RephiDuo L Pack L1 för stora Elix™ system. Jämförbar med PRPK0L0S1.
Kompatibla med följande Millipore™ system:
  • Elix Klinisk 35/70™
  • Elix 20/35/70/100™
  • RiOs 30/50/100/150/200™
  • Elix Gulfstream Clinical™
Ansvarsfriskrivning: Dessa produkter tillverkas av Rephile. Rephile är inte associerade med eller godkända av Merck™.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (utrustning) Vattenreningssystem
Typ Cartidge Kit