Beskrivning
Denna produkt är utformad för att avlägsna joniska och organiska föroreningar ner till spårnivåer från rent vatten.
RephiDuo L Pack TL för stora Elix™ system. Jämförbar med QGARDTL01.
Kompatibla med följande Millipore™ system:
- Elix Klinisk 35/70™
- Elix 20/35/70/100™
- RiOs 30/50/100/150/200™
- Elix Gulfstream Clinical™
Ansvarsfriskrivning: Dessa produkter tillverkas av Rephile. Rephile är inte associerade med eller godkända av Merck™.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| För användning med (utrustning) | Vattenreningssystem |
| Typ | Cartidge Kit |