Beskrivning
Denna produkt är för primär förbehandling (huvudsakligt RO-skydd) och är utformad för att ta bort det mesta av partiklar, organiska föreningar och klor från kranvattnet för att skydda RO-membranen.
Jämförbart med PR0GTL0S1.
Kompatibla med följande Millipore™ system:
- Elix Klinisk 35/70™
- Elix 20/35/70/100™
- RiOs 30/50/100/150/200™
- Elix Gulfstream Clinical™
Ansvarsfriskrivning: Dessa produkter tillverkas av Rephile. Rephile är inte associerade med eller godkända av Merck™.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| För användning med (utrustning) | Vattenreningssystem |
| Typ | Cartidge Kit |