Beskrivning
Denna produkt är utformad för att ta bort det mesta av partiklar, organiska föreningar och klor från kranvattnet för att skydda RO-membranen.
RephiDuo P Pack 2 för Elix™ och Rios-system™ . Jämförbar med PR0G00002.
Kompatibla med följande Millipore™ system:
- Direct-Q 3 /5™ (äldre version)
- Elix (UV) 05/03/10™
- RiOs 3™ (äldre version)
- RiOs 5/8/16™
- AFS 3/3D™
Ansvarsfriskrivning: Dessa produkter tillverkas av Rephile. Rephile är inte associerade med eller godkända av Merck™.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| För användning med (utrustning) | Vattenreningssystem |
| Typ | Cartidge Kit |