Läs mer
Wuhan Zhongze Trading Co Ltd™ RephiDuo P Pack S2
Produktkod. 15419739 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Wuhan Zhongze Trading Co Ltd™ RephiDuo P S2
Produktkod.
15419739 Wuhan Zhongze Trading Co Ltd™ RephiDuo P S2
1 options
Produktkod. 15419739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4238.70 SEK
    3418.97 SEK / Paket med 1
    Save 819.73 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 15-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
RephiDuo P-pack S2 för Elix och Rios-system.
RephiDuo P-pack S2 för Elix och Rios-system. Jämförbar med MILPR0G0T0S2.
  • Denna produkt är utformad för att ta bort stora partiklar och organiska föreningar, mjuka upp vatten och ta bort klor från kranvattnet för att skydda RO-membranen.
Specifikationer
Typ Vattenreningssystem