Beskrivning
Denna produkt är utformad för att ta bort joniska och organiska föroreningar under spårnivån för att matcha vattenkvaliteten som krävs för din applikation. Ett 0,2 μm kapselfilter ingår för att ta bort bakterier och partiklar över 0,2 μm storlek. För användning med RO-matningsvatten.
RephiDuo S Pack 1 Kit för äldre MilliQ Simplicity™ och Synergy™ system. Jämförbar med SIMPAKKR1.
Kompatibla med följande Millipore™ system:
- Milli-Q Simplicity™
- Milli-Q Synergy™
Ansvarsfriskrivning: Dessa produkter tillverkas av Rephile. Rephile är inte associerade med eller godkända av Merck™.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| För användning med (utrustning) | Vattenreningssystem |
| Typ | Cartidge Kit |