Läs mer
Rephile™ RephiDuo U-paket 2
Produktkod. 15429729 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Vattenreningssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15429729 Vattenreningssystem Varje
1 options
Produktkod. 15429729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4997.18 SEK
    2705.13 SEK / Paket med 1
    Save 2292.05 SEK
    45% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna produkt är utformad för att avlägsna joniska och organiska föroreningar ner till spårnivåer från rent DI-vatten.
RephiDuo U Pack 2 för MilliQ-system Century™ . Jämförbar med QGARD00D2.
Kompatibla med följande Millipore™ system:
  • Milli-Q Akademiskt™
  • Milli-Q Biocel™
  • Milli-Q Element™
  • Milli-Q Lutning™
  • Milli-Q Syntes™
Ansvarsfriskrivning: Dessa produkter tillverkas av Rephile. Rephile är inte associerade med eller godkända av Merck™.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (utrustning) Vattenreningssystem
Typ Cartidge Kit