Beskrivning
Denna produkt är utformad för att avlägsna joniska och organiska föroreningar under spårnivå för att matcha den vattenkvalitet som krävs för din applikation.
Rephile-filterpaket. Jämförbart med QPAK00TIX.
Kompatibla med följande Millipore™ system:
- Milli-Q Direct™
Endast kompatibla med system tillverkade före 2013.
Ansvarsfriskrivning: Dessa produkter tillverkas av Rephile. Rephile är inte associerade med eller godkända av Merck™.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| För användning med (utrustning) | Vattenreningssystem |
| Typ | Cartidge Kit |