Beskrivning
Denna produkt är utformad för att ta bort det mesta av partiklar, organiska föreningar och klor från kranvattnet för att skydda RO-membranen.
RephiDuo P Pack 3 för Elix™ och Rios-system™ . Jämförbar med PR0G00003.
Kompatibla med följande Millipore™ system:
- AFS 8/8D/16/16D™
Ansvarsfriskrivning: Dessa produkter tillverkas av Rephile. Rephile är inte associerade med eller godkända av Merck™.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| För användning med (utrustning) | Vattenreningssystem |
| Typ | Cartidge Kit |