Läs mer
Repirinast (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Repirinast |
| CAS | 73080-51-0 |
| Molekylformel | C20 H21 N O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4H-Pyrano[3,2-c]quinoline-2-carboxylic acid','5,6-dihydro-7,8-dimethyl-4,5-dioxo-','3-methylbutyl Ester, MY 5116, Romet |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21NO5/c1-10(2)7-8-25-20(24)15-9-14(22)16-18(26-15)13-6-5-11(3)12(4)17(13)21-19(16)23/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3,(H,21,23) |
| LEDER | CC(C)CCOC(=O)C1=CC(=O)C2=C(O1)c3ccc(C)c(C)c3NC2=O |
| IUPAC-namn | 3-methylbutyl 7,8-dimethyl-4,5-dioxo-6H-pyrano[3,2-c]quinoline-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 355.38 |
| Formel vikt | 355.142 |