Läs mer
Grant Instruments™ Ersättningsbastråg för orört vattenbad
Produktkod. 11446417
Change view
För användning med (utrustning):
Sub Aqua Pro 12L
Sub Aqua Pro 18/26L
Sub Aqua Pro 2 l
Sub Aqua Pro2S, 5L JB Nova/Academy
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11446417 Sub Aqua Pro 18/26L Varje
11436417 Sub Aqua Pro 12L Varje
11486407 Sub Aqua Pro 2 l Varje
11496407 Sub Aqua Pro2S, 5L JB Nova/Academy Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11446417 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer AQBT26
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    773.00 SEK
    651.41 SEK / Paket med 1
    Save 121.59 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Krävs om plattbottnade kolvar ska placeras direkt på basen av badkaret. Grant Instruments Ersättningsbastråg för vattenbad utan omrörning främjar termisk konvektion i badet.
  • För användning med Sub Aqua Pro Serie Orört vattenbad
  • Välj ett ställ som passar 2, 5, 12 eller 26 L tankstorlek
  • Rack levereras som standard vid köp av en Sub Aqua Pro Orört vatten Bad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Sub Aqua Pro 18/26L
Typ Basbricka
Material Polykarbonat