Läs mer
Grant Instruments™ Ersättningskorg för Grant Ultrasonic Baths
Produktkod. 11401018
För användning med (utrustning):
XUB12 ultraljudsbad
XUB18 ultraljudsbad
XUB25 ultraljudsbad
XUB5 ultraljudsbad
XUBA1 ultraljudsbad
XUBA3 ultraljudsbad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11401018
Brand: Grant Instruments™ XAB12
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad speciellt för att generera maximal ultraljudsaktivitet. Grant Instruments™ Ersättningskorg för Grant Ultrasonic Baths förhindrar att operatörer kommer i kontakt med kemiska lösningar.
  • Konstruktion i rostfritt stål
  • Fungerar i kombination med lock för att skapa en droppuppsamlingsenhet
  • Förhindrar att användaren kommer i kontakt med kemiska lösningar
  • Förhindrar att föremål vilar på insidan av tankväggen
  • För användning med Grant Ultrasonic Baths
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) XUB12 ultraljudsbad
Material Rostfritt stål
Storlek (WxDxH) 263 x 203 x 193 mm