Läs mer
Grant Instruments™ Ersättningskorg för Grant Ultrasonic Baths
För användning med (utrustning):
XUB12 ultraljudsbad
XUB18 ultraljudsbad
XUB25 ultraljudsbad
XUB5 ultraljudsbad
XUBA1 ultraljudsbad
XUBA3 ultraljudsbad
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Konstruktion i rostfritt stål
- Fungerar i kombination med lock för att skapa en droppuppsamlingsenhet
- Förhindrar att användaren kommer i kontakt med kemiska lösningar
- Förhindrar att föremål vilar på insidan av tankväggen
- För användning med Grant Ultrasonic Baths
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | XUB5 ultraljudsbad |
| Material | Rostfritt stål |
| Storlek | (WxDxH) 265 x 120 x 140 mm |