Läs mer
Heathrow Scientific™ Ersättningsblad för Box Top Dispenser
Produktkod. 16390402 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
23 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
16390402 23 mm
1 options
Produktkod. 16390402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00 SEK
    141.25 SEK / Paket med 1
    Save 23.75 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tre paket ersättningsblad för boxtop-dispenser
För användning med Parafilm Box Top
Specifikationer
Bladmaterial Rostfritt stål
Produkttyp Blad
För användning med (applikation) Skärande
Storlek 23 x 19 x 25 mm
Längd (engelska) 0,91 tum.
Längd (metrisk) 23 mm
För användning med (utrustning) Parafilm Box Top
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 3