Läs mer
Pacific Handy Cutter Ersättningsblad för EZR
Produktkod. 17799037
Change view
Kvantitet:
10/Förpackning
Produktkod. Kvantitet
17799037 10/Förpackning
1 options
Produktkod. 17799037 Leverantör Pacific Handy Cutter Leverantörsnummer SP1338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2215.00 SEK
    1877.68 SEK / Paket med 30
    Save 337.32 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högkvalitativa knivar lämpliga för säkerhetsskären EZR.
  • 100 stycken i en kartong.
  • Bladet kan användas på båda sidor, därför särskilt ekonomiskt.
Specifikationer
Produkttyp Ersättningsblad
För användning med (utrustning) Säkerhetsskär EZR
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 10/Förpackning