Läs mer
UVP Ersättningslampor
Produktkod. 11890483
För användning med (utrustning):
B-100 högintensiv UV-lampa
Modeller C-70G, C-71 chromato-vue skåp
Modellerna UVGL-48, ML-49 och UVG-47 UV-lampa
Wattal:
6 W
25 W
100 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11890483
Brand: UVP 34005401
Bara null kvar
Specifikationer
Basstil Annonsmedium
Ljusliv 16,000 hr.
Wattal 100 W
Våglängd 365 nm
För användning med (utrustning) B-100 högintensiv UV-lampa
Inkluderar Ersättning 100 W glödlampa
Längd (engelska) 7,5 tum
Längd (metrisk) 19.05 cm
Förpackningsmängd 1 st
Form PAR38
Produkttyp Ersättningslampa