Läs mer
UVP Ersättningslampor
Produktkod. 12822969
För användning med (utrustning):
B-100 högintensiv UV-lampa
Modeller C-70G, C-71 chromato-vue skåp
Modellerna UVGL-48, ML-49 och UVG-47 UV-lampa
Wattal:
6 W
25 W
100 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12822969
Brand: UVP 34001401
Bara null kvar
Specifikationer
Spänning 115 V
Wattal 6 W
Våglängd 365/254 nm
Mått (L x B) 9,5 x 2,8 tum. (24,1 x 7,1 cm)
För användning med (utrustning) Modellerna UVGL-48, ML-49 och UVG-47 UV-lampa
Inkluderar Ersättningsrör på 6 W
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 24.1 cm
Förpackningsmängd 1 st
Bredd (engelska) 2,8 tum
Bredd (metrisk) 7.1 cm
Produkttyp Ersättningslampa