Läs mer
UVP Ersättningslampor
Produktkod. 12863848
För användning med (utrustning):
B-100 högintensiv UV-lampa
Modeller C-70G, C-71 chromato-vue skåp
Modellerna UVGL-48, ML-49 och UVG-47 UV-lampa
Wattal:
6 W
25 W
100 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12863848
Brand: UVP 34000201
Bara null kvar
Specifikationer
Spänning 115 V
Wattal 25 W
För användning med (utrustning) Modeller C-70G, C-71 chromato-vue skåp
Inkluderar Ersättning 25 W rör/glödlampa
Förpackningsmängd 1 st
Produkttyp Ersättningslampa